Platine (II) chlorure ≥99.99% (base métaux) Pt ≥ 73%, Premion®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Platinum dichloride
Purity: 99.99+%
CAS No.: 10025-65-7
Molecular Formula: Cl2Pt
Formula Weight: 266.00
Physical Form: Powder
Density: 5.87
Appearance: Green-brown
Melting Point: 581° dec.
Merck Reference: 14,7528
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011181
Formule:
Cl₂Pt Poids moléculaire: 265.99 g/mol Point de fusion: 581 °C (déc.) Densité: 5.87 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011181 Numéro CAS: 10025-65-7 EINECS: 233-034-1 UN: 3260 ADR: 8 III Indice Merck: 14,7528 |