Imprimer
Palladium (II) chlorure (≥59,5% Pd) ≥99.999% (base métaux) Pd ≥ 59.5%, Premion®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichlorure de palladium
43085.03 43085.06 43085.14
43085.03EA 254 EUR
43085.03 43085.06 43085.14
Palladium (II) chlorure (≥59,5% Pd) ≥99.999% (base métaux) Pd ≥ 59.5%, Premion®
Palladium (II) chlorure
Purity: 99.999% CAS No.: 7647-10-1 Molecular Formula: PdCl2 Formula Weight: 177.31 Physical Form: Powder Density: 4.0 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 675° dec. Merck Reference: 14,6990 MDL No.: MFCD00003558
Formule: PdCl₂
Poids moléculaire: 177.33 g/mol
Point de fusion: 675 °C (déc.)
Densité: 4.0
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003558
Numéro CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,6990