Imprimer
Palladium (II) chlorure (≥59,0% Pd) 99,9 Metals basis
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichlorure de palladium
11034.04 11034.09 11034.18 11034.22 11034.30 11034.02
11034.04EA 507 EUR
11034.04 11034.09 11034.18 11034.22 11034.30 11034.02
Palladium (II) chlorure (≥59,0% Pd) 99,9 Metals basis
Palladium (II) chlorure
Purity: 99.9% CAS No.: 7647-10-1 Molecular Formula: PdCl2 Formula Weight: 177.31 Physical Form: Crystalline Density: 4.0 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 675° dec. Solubility: Soluble in dilute mineral acids, aqueous metal halides Merck Reference: 14,6990 MDL No.: MFCD00003558
Catalyst precursor
Formule: PdCl₂
Poids moléculaire: 177.33 g/mol
Point de fusion: 675 °C (déc.)
Densité: 4.0
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003558
Numéro CAS: 7647-10-1
EINECS: 231-596-2
UN: 3260
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,6990