Nickel (II) chlorure, ultra sec ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dichlorure de nickel
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.9%
CAS No.: 7718-54-9
Molecular Formula: NiCl2
Formula Weight: 129.60
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.55
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 1001°
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011142
Formule:
Cl₂Ni Point de fusion: 1001 °C Densité: 3,55 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011142 Numéro CAS: 7718-54-9 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,6505 |