Imprimer
Nickel (II) chlorure, anhydre ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichlorure de nickel
14687.22 14687.36
14687.22EA 155 EUR
14687.22 14687.36
Nickel (II) chlorure, anhydre ≥99% (base métaux)
Nickel (II) chlorure
Purity: 99% CAS No.: 7718-54-9 Molecular Formula: Cl2Ni Formula Weight: 129.60 Physical Form: Powder Density: 3.55 Appearance: Orange Odour: Odourless Melting Point: 1001° Merck Reference: 14,6505 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011142
Formule: Cl₂Ni
Point de fusion: 1001 °C
Densité: 3,55
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011142
Numéro CAS: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,6505