Imprimer
Fer (III) chlorure, anhydre, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trichlorure de fer
24216.268EA 69.7 EUR
24216.268 24216.361 24216.460
Fer (III) chlorure, anhydre, GPR RECTAPUR®
Fer (III) chlorure
Formule: FeCl₃
Poids moléculaire: 162.21 g/mol
Point d'ébullition: 315
Point de fusion: 260
Densité: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011005
Numéro CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,04048
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to black, cryst. powder (NK)
Assay Min. 98,5%
Insoluble matter Max. 0,2%
Arsenic (As) Max. 0.001%
Chromium (Cr) Max. 0,05%
Copper (Cu) Max. 0,01%
Manganese (Mn) Max. 0,2%
Nickel (Ni) Max. 0,03%
Lead (Pb) Max. 0.001%
Zinc (Zn) Max. 0,04%