Fer (III) chlorure, anhydre 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trichlorure de fer
Purity: 98%
CAS No.: 7705-08-0
Molecular Formula: Cl3Fe
Formula Weight: 162.21
Physical Form: Crystalline
Density: 2.90
Appearance: Black
Odour: Odourless
pH: 1.8
Melting Point: 306°
Boiling Point: 316°
Solubility: Freely soluble in water, alcohol, ether, acetone. Slightly soluble in CS2. Insoluble in ethyl acetate
Merck Reference: 14,4019
UN No.: 1773
MDL No.: MFCD00011005
Formule:
FeCl₃ Poids moléculaire: 162.21 g/mol Point d'ébullition: 316 °C Point de fusion: 306 °C Densité: 2.90 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011005 Numéro CAS: 7705-08-0 EINECS: 231-729-4 UN: 1773 ADR: 8 III Indice Merck: 14,4019 |