Imprimer
Fer (III) chlorure, anhydre 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trichlorure de fer
169430010 169430025 169430050 169430100 169430250
ACRO169430010EA 99 EUR
ACRO169430010 ACRO169430025 ACRO169430050 ACRO169430100 ACRO169430250
Fer (III) chlorure, anhydre 98%, pur
Fer (III) chlorure
Formule: FeCl₃
Poids moléculaire: 162.21 g/mol
Point d'ébullition: 315
Point de fusion: 260
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011005
Numéro CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1773
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,04048
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark grey to black Powder
Titration Iodometric 97.5 to 102.5 %
Arsenic (As) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤1000 ppm
Lead (Pb) ≤200 ppm
Manganese (Mn) ≤3000 ppm
Zinc (Zn) ≤1000 ppm