Fer (II) chlorure, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Iron dichloride, Ferrous chloride
Dans une ampoule sous argon
Purity: 99.99%
CAS No.: 7758-94-3
Molecular Formula: Cl2Fe
Formula Weight: 126.75
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 3.160
pH: 2.5
Melting Point: 674°
Boiling Point: 1023°
Merck Reference: 14,4043
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011004
Formule:
Cl₂Fe Poids moléculaire: 126.75 g/mol Point d'ébullition: 1023 °C Point de fusion: 674 Densité: 3.160 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011004 Numéro CAS: 7758-94-3 EINECS: 231-843-4 UN: 3260 ADR: 8 III Indice Merck: 14,4043 |