Imprimer
Dichlorure de cobalt, anhydre pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
8.02540.0025EA 48.3 EUR
8.02540.0025 8.02540.0100 8.02540.0010
Dichlorure de cobalt, anhydre pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dichlorure de cobalt
Formule: Cl₂Co
Point d'ébullition: 1049 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 735 °C
Densité: 1,6795 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010938
Numéro CAS: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 12,02498
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 735 °C
Molar Mass 129.83 g/mol
Boiling Point 1049 °C (1013 hPa)
Density 3.36 g/cm3 (25 °C)