Imprimer
Dichlorure de cobalt, ultra sec ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cobalt (II) chlorure
Dans une ampoule sous argon
13666.03 13666.06 13666.14
13666.03EA 88.1 EUR
13666.03 13666.06 13666.14
Dichlorure de cobalt, ultra sec ≥99.9% (base métaux)
Dichlorure de cobalt
Purity: 99.9% CAS No.: 7646-79-9 Molecular Formula: Cl2Co Formula Weight: 129.84 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.367 Appearance: Pale blue Odour: Odourless Melting Point: 735° Boiling Point: 1049° Merck Reference: 14,2437 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010938
Formule: Cl₂Co
Point d'ébullition: 1049 °C
Point de fusion: 735 °C
Densité: 3,367
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010938
Numéro CAS: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 14,2437