Dichlorure de cobalt, anhydre ≥99.7% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Cobalt (II) chlorure
Purity: 99.7%
CAS No.: 7646-79-9
Molecular Formula: Cl2Co
Formula Weight: 129.84
Physical Form: Powder
Density: 3.367
Appearance: Pale blue
Odour: Odourless
Melting Point: 735°
Boiling Point: 1049°
Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone, ether, glycerol, and pyridine
Merck Reference: 14,2437
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010938
Formule:
Cl₂Co Poids moléculaire: 129.84 g/mol Point d'ébullition: 1049 °C Point de fusion: 735 Densité: 3.367 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010938 Numéro CAS: 7646-79-9 EINECS: 231-589-4 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 14,2437 |