Imprimer
Platine (II) bromure (≥54,5% Pt) ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
12172.03 12172.06
12172.03EA 162 EUR
12172.03 12172.06
Platine (II) bromure (≥54,5% Pt) ≥99.9% (base métaux)
Platine (II) bromure
Purity: 99.9% CAS No.: 13455-12-4 Molecular Formula: PtBr2 Formula Weight: 354.91 Physical Form: Crystalline Melting Point: 250° dec. MDL No.: MFCD00011180
Formule: Br₂Pt
Point de fusion: 250 °C (déc.)
Densité: 6,652 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011180
Numéro CAS: 13455-12-4
EINECS: 236-648-8