Palladium (II) bromure ≥99.99% (base métaux) Pd ≥ 39.5%, Premion®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dibromure de palladium
Purity: 99.99%
CAS No.: 13444-94-5
Molecular Formula: PdBr2
Formula Weight: 266.22
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00011170
Formule:
Br₂Pd Poids moléculaire: 266.23 g/mol Point de fusion: Déc. Densité: 5.173 g/cm³ (16 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011170 Numéro CAS: 13444-94-5 EINECS: 236-588-2 |