Nickel (II) bromure, anhydre 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 13462-88-9
Molecular Formula: Br2Ni
Formula Weight: 218.53
Physical Form: Crystalline
Density: 5.098
Melting Point: 963°
Merck Reference: 14,6502
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011141
Formule:
Br₂Ni Point de fusion: 963 °C Densité: 5,098 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011141 Numéro CAS: 13462-88-9 EINECS: 236-665-0 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 14,6502 |