Imprimer
Nickel (II) bromure 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dibromure de nickel
203360500 203360100 203362500
ACRO203360500EA 159 EUR
ACRO203360500 ACRO203360100 ACRO203362500
Nickel (II) bromure 99%
Nickel (II) bromure
Formule: Br₂Ni
Poids moléculaire: 218.5 g/mol
Point de fusion: 963
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011141
Numéro CAS: 13462-88-9
EINECS: 236-665-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,06585
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤6 % (K.F.)