Imprimer
Iridium (IV) bromure ≥99.99% (base métaux) Ir ≥ 37.1%, Premion®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
39493.02 39493.04
39493.02EA 193 EUR
39493.02 39493.04
Iridium (IV) bromure ≥99.99% (base métaux) Ir ≥ 37.1%, Premion®
Iridium (IV) bromure
Purity: 99.99% CAS No.: 7789-64-2 Molecular Formula: IrBr4 Formula Weight: 511.84 Physical Form: Crystalline Odour: Acrid MDL No.: MFCD00049467
Formule: Br₄Ir
Poids moléculaire: 511.84 g/mol
Point de fusion: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049467
Numéro CAS: 7789-64-2
EINECS: 232-180-3