Imprimer
Fer (II) bromure, anhydre ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Iron dibromide, Ferrous bromide, Iron(II) bromide
31154.06 31154.14 31154.22
31154.06EA 63.9 EUR
31154.06 31154.14 31154.22
Fer (II) bromure, anhydre ≥98%
Fer (II) bromure
Purity: 98% min CAS No.: 7789-46-0 Molecular Formula: Br2Fe Formula Weight: 215.67 Physical Form: Granular Density: 4.636 Appearance: Green to dark yellow Odour: Odourless Melting Point: 684° Merck Reference: 14,4042 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016081
Formule: Br₂Fe
Point de fusion: 684 °C
Densité: 4,636
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016081
Numéro CAS: 7789-46-0
EINECS: 232-168-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Indice Merck: 14,4042