Imprimer
Dibromure de cobalt, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cobaltous bromide
Dans une ampoule sous argon
40319.03 40319.06
40319.03EA 176 EUR
40319.03 40319.06
Dibromure de cobalt, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Dibromure de cobalt
Purity: 99.99% CAS No.: 7789-43-7 Molecular Formula: CoBr2 Formula Weight: 218.75 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.909 Appearance: Green Melting Point: 678° (in N2) Merck Reference: 14,2435 MDL No.: MFCD00016017
Formule: Br₂Co
Poids moléculaire: 218.74 g/mol
Point de fusion: 678 °C (in N{2})
Densité: 4.909
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016017
Numéro CAS: 7789-43-7
EINECS: 232-166-7
Indice Merck: 14,2435