Imprimer
Dibromure de cobalt, anhydre 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cobaltous bromide
23149.18 23149.30
23149.18EA 113 EUR
23149.18 23149.30
Dibromure de cobalt, anhydre 97%
Dibromure de cobalt
Purity: 97% CAS No.: 7789-43-7 Molecular Formula: CoBr2 Formula Weight: 218.75 Physical Form: Crystalline Density: 4.909 Appearance: Green Melting Point: 678°(in N2) Solubility: Soluble in water, methanol, ethanol, acetone, methyl acetate Merck Reference: 14,2435 MDL No.: MFCD00016017
Formule: Br₂Co
Poids moléculaire: 218.74 g/mol
Point de fusion: 678 °C(in N{2})
Densité: 4.909
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016017
Numéro CAS: 7789-43-7
EINECS: 232-166-7
Indice Merck: 14,2435