Imprimer
Manganèse (IV) oxyde ≥89.0%, en poudre, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dioxyde de manganèse, Bioxyde de manganèse, Manganèse dioxyde
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.05957.1000 1.05957.9025
1.05957.1000EA 163 EUR
1.05957.1000 1.05957.9025
Manganèse (IV) oxyde ≥89.0%, en poudre, Supelco®
Manganèse (IV) oxyde
Formule: MnO₂
Poids moléculaire: 86.94 g/mol
Point de fusion: 535
Densité: 5.03 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003463
Numéro CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Indice Merck: 14,05730
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (manganometric) ≥ 89.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid ≤ 5.0 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0.1 %
Ba (Barium) ≤ 1.0 %
Ca (Calcium) ≤ 1.0 %
Fe (Iron) ≤ 1.5 %
Loss on drying (105 °C) ≤ 0.3 %