Imprimer
Manganèse (IV) oxyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10765.36 A10765.A9 A10765.0E A10765.09
A10765.36EA 98.3 EUR
A10765.36 A10765.A9 A10765.0E A10765.09
Manganèse (IV) oxyde ≥98%
Manganèse (IV) oxyde
Purity: 98% CAS No.: 1313-13-9 Molecular Formula: MnO2 Formula Weight: 86.94 Melting Point: 535° dec. Merck Reference: 14,5730 MDL No.: MFCD00003463
Formule: MnO₂
Densité: 5,026
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003463
Numéro CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Indice Merck: 14,5730