Imprimer
Manganèse (IV) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dioxyde de manganèse, Bioxyde de manganèse, Manganèse dioxyde
42250.30 42250.A1
42250.30EA 134 EUR
42250.30 42250.A1
Manganèse (IV) oxyde ≥99.9% (base métaux)
Manganèse (IV) oxyde
Purity: 99.9% CAS No.: 1313-13-9 Molecular Formula: MnO2 Formula Weight: 86.94 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.026 Appearance: Black Melting Point: 535° dec. Merck Reference: 14,5730 MDL No.: MFCD00003463
Formule: MnO₂
Poids moléculaire: 86.94 g/mol
Point de fusion: 535 °C (déc.)
Densité: 5.026
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003463
Numéro CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Indice Merck: 14,5730