Imprimer
Manganèse (IV) oxyde 88%, précipité électrolytiquement, actif
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dioxyde de manganèse, Bioxyde de manganèse, Manganèse dioxyde
203191000 203195000 203190025
ACRO203191000EA 44.3 EUR
ACRO203191000 ACRO203195000 ACRO203190025
Manganèse (IV) oxyde 88%, précipité électrolytiquement, actif
Manganèse (IV) oxyde
Formule: MnO₂
Poids moléculaire: 86.94 g/mol
Point de fusion: 535 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003463
Numéro CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 14,05730
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder
Titration Iodometric ≥83 % (on dried substance)
Additional info Oxidation activity: >60% (yield)