Imprimer
Manganèse (IV) oxyde 99.99+% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dioxyde de manganèse, Bioxyde de manganèse, Manganèse dioxyde
193470050 193470250 193471000
ACRO193470050EA 92 EUR
ACRO193470050 ACRO193470250 ACRO193471000
Manganèse (IV) oxyde 99.99+% (sur base traces de métaux)
Manganèse (IV) oxyde
Formule: MnO₂
Poids moléculaire: 86.94 g/mol
Point de fusion: 535 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003463
Numéro CAS: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Indice Merck: 14,05730
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to black Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm