Imprimer
Manganèse (III) oxyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
87791.36 87791.A3
87791.36EA 250 EUR
87791.36 87791.A3
Manganèse (III) oxyde ≥98%
Manganèse (III) oxyde
Purity: 98% CAS No.: 1317-34-6 Molecular Formula: Mn2O3 Formula Weight: 157.86 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 4.50 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1080° dec. Merck Reference: 14,5737 MDL No.: MFCD00016217
Formule: Mn₂O₃
Densité: 4,50
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016217
Numéro CAS: 1317-34-6
EINECS: 215-264-4
Indice Merck: 14,5737