Imprimer
Manganèse (II) oxyde 99,99 Metals basis
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Manganèse oxyde, Oxyde de manganèse
44441.09 44441.18
44441.09EA 203 EUR
44441.09 44441.18
Manganèse (II) oxyde 99,99 Metals basis
Manganèse (II) oxyde
Purity: 99.99% CAS No.: 1344-43-0 Molecular Formula: MnO Formula Weight: 70.94 Physical Form: Powder/Chunks Density: 5.0 Appearance: Green Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016226
Formule: MnO
Poids moléculaire: 70.94 g/mol
Point de fusion: 1840
Densité: 5.0
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016226
Numéro CAS: 1344-43-0
EINECS: 215-695-8