Manganèse (II) oxyde 99% (76.0 - 78.0% Mn)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Manganèse oxyde, Oxyde de manganèse
Purity: 99%
CAS No.: 1344-43-0
Molecular Formula: MnO
Formula Weight: 70.94
Physical Form: +200 Mesh Powder
Density: 5.0
Appearance: Green
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016226
Formule:
MnO Poids moléculaire: 70.94 g/mol Point de fusion: 1840 Densité: 5.0 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016226 Numéro CAS: 1344-43-0 EINECS: 215-695-8 |