Imprimer
Potassium dihydrogénophosphate, anhydre ≥99.5% (par acidimétrie), LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium phosphate monobasique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
5.43841.0100 5.43841.0250
5.43841.0100EA 155 EUR
5.43841.0100 5.43841.0250
Potassium dihydrogénophosphate, anhydre ≥99.5% (par acidimétrie), LiChropur™ pour HPLC, Supelco®
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
Poids moléculaire: 136.09 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2.33 g/cm³ (21.5 °C)
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
Indice Merck: 13,07744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidometric) ≥99,5%
Identity Passes test
Ca (calcium) ≤0,50 ppm
Cu (copper) ≤0,005 ppm
Fe (iron) ≤0,10 ppm
Mg (magnesium) ≤0,50 ppm
Na (sodium) ≤20,0 ppm
HPLC gradient suitability test, chromophoric impurities based on 4'-hydroxyacetophenone ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%