Imprimer
Manganèse (III) fluorure ≥98% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
13069.09 13069.18
13069.09EA 97.7 EUR
13069.09 13069.18
Manganèse (III) fluorure ≥98% (base métaux)
Manganèse (III) fluorure
Purity: 98% CAS No.: 7783-53-1 Molecular Formula: MnF3 Formula Weight: 111.93 Physical Form: Crystalline Density: 3.54 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,5741 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00016223
Formule: F₃Mn
Poids moléculaire: 111.93 g/mol
Point de fusion: Déc.
Densité: 3.54
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016223
Numéro CAS: 7783-53-1
EINECS: 232-006-6
UN: 3087
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 14,5741