Manganèse (II) chlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Manganese dichloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
MnCl₂ Poids moléculaire: 125.84 g/mol Point d'ébullition: 1190 Point de fusion: 650 Densité: 2.98 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011114 Numéro CAS: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 UN: 3288 ADR: 6.1 III Indice Merck: 12,05768 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 723 g/l (25 °C) |
Melting Point | 650 °C |
Molar Mass | 125.84 g/mol |
Boiling Point | 1190 °C |
Density | 2.977 g/cm3 (25 °C) |
pH | 5.5 (25 g/l, H2O, 20 °C) |