Manganèse (II) chlorure, anhydre 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 7773-01-5
Molecular Formula: Cl2Mn
Formula Weight: 125.84
Physical Form: Crystalline/Flake
Density: 2.977
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 650°
Boiling Point: 1190°
Merck Reference: 14,5728
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011114
Formule:
MnCl₂ Point d'ébullition: 1190 °C Point de fusion: 650 °C Densité: 2,977 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011114 Numéro CAS: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 UN: 3288 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,5728 |