Imprimer
Manganèse (II) chlorure 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Manganese dichloride
271410010 271410250 271410025 271412500
ACRO271410010EA 77.7 EUR
ACRO271410010 ACRO271410250 ACRO271410025 ACRO271412500
Manganèse (II) chlorure 97%
Manganèse (II) chlorure
Formule: MnCl₂
Poids moléculaire: 125.84 g/mol
Point d'ébullition: 1190 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 650 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011114
Numéro CAS: 7773-01-5
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,05768
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink Flakes or beads
Titration Complexometric ≥96.0 %
Water ≤1 %
Iron (Fe) ≤200 ppm
Nickel (Ni) ≤200 ppm