Manganèse (II) chlorure, anhydre 99+% 80 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Manganese dichloride
Formule:
MnCl₂ Poids moléculaire: 125.84 g/mol Point d'ébullition: 1190 °C (760 mmHg) Point de fusion: 650 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011114 Numéro CAS: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 12,05768 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Pink Powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Solubility | (10 % in dilute HCl) Clear solution |
Particle size | -80 mesh |