Manganèse (II) bromure, anhydre 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dibromure de manganèse
Purity: 95%
CAS No.: 13446-03-2
Molecular Formula: MnBr2
Formula Weight: 214.76
Odour: Odourless
Melting Point: 698°
MDL No.: MFCD00011113
Formule:
Br₂Mn Point de fusion: 698 °C Densité: 4,38 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011113 Numéro CAS: 13446-03-2 EINECS: 236-591-9 Indice Merck: 14,5725 |