Manganèse (II) bromure tetrahydraté ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dibromure de manganèse tétrahydraté
Purity: 99.9%
CAS No.: 10031-20-6
Molecular Formula: MnBr2.xH2O
Formula Weight: 214.76(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 64.3° dec.
Merck Reference: 14,5725
MDL No.: MFCD00149791
Formule:
Br₂Mn·4H₂O Poids moléculaire: 286.81 g/mol Point de fusion: 64.3 °C (déc.) Densité: 4.38 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149791 Numéro CAS: 10031-20-6 EINECS: 236-591-9 Indice Merck: 14,5725 |