Manganèse (II) bromure, anhydre 99% H₂O <0.3%, en poudre -100 Mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dibromure de manganèse
It can be used in place of palladium in the Stille reaction, which couples two carbon atoms using an organotin compound.
Hygroscopic. Incompatible with oxidizing and reducing agents. Store at room temperature. Handle under dry protective gas.
Formule:
Br₂Mn Poids moléculaire: 214.75 g/mol Point de fusion: 698 Densité: 4.38 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011113 Numéro CAS: 13446-03-2 EINECS: 236-591-9 Indice Merck: 14,5725 |