Imprimer
Disulfure de molybdène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
12213.30 12213.A1
12213.30EA 143 EUR
12213.30 12213.A1
Disulfure de molybdène ≥98%
Disulfure de molybdène
Purity: 98% CAS No.: 1317-33-5 Molecular Formula: MoS2 Formula Weight: 160.08 Physical Form: Powder Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1185° Solubility: Insoluble in water and dilute acids Merck Reference: 14,6236 MDL No.: MFCD00003470
Hydrogenation and isomerization catalyst, dry lubricant
Formule: MoS₂
Point de fusion: 1185 °C
Densité: 4,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003470
Numéro CAS: 1317-33-5
EINECS: 215-263-9
Indice Merck: 14,6236