Imprimer
Disulfure de molybdène 98.5%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
215781000 215785000 215780025
ACRO215781000EA 131 EUR
ACRO215781000 ACRO215785000 ACRO215780025
Disulfure de molybdène 98.5%
Disulfure de molybdène
Formule: MoS₂
Point de fusion: 2375 °C
Densité: 4,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003470
Numéro CAS: 1317-33-5
EINECS: 215-263-9
Indice Merck: 12,06318
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to black Powder
Assay ≥98.0 % (MoS2)