Imprimer
Trioxyde de tungstène ≥99.998% (base métaux sauf Mo), Puratronic® (max. 0,01% Mo)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
13398.14 13398.22
13398.14EA 225 EUR
13398.14 13398.22
Trioxyde de tungstène ≥99.998% (base métaux sauf Mo), Puratronic® (max. 0,01% Mo)
Trioxyde de tungstène
Purity: 99.998% CAS No.: 1314-35-8 Molecular Formula: O3W Formula Weight: 231.85 Physical Form: Powder Density: 7.16 Melting Point: 1473° Merck Reference: 14,9817 MDL No.: MFCD00011466
Formule: O₃W
Point de fusion: 1473 °C
Densité: 7,16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011466
Numéro CAS: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Indice Merck: 14,9817