Imprimer
Trioxyde de tungstène 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tungstène (VI) oxyde
214211000 214215000
ACRO214211000EA 119 EUR
ACRO214211000 ACRO214215000
Trioxyde de tungstène 99+%
Trioxyde de tungstène
Formule: O₃W
Poids moléculaire: 231.84 g/mol
Point de fusion: 1470…1475 °C
Densité: 7.16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011466
Numéro CAS: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Indice Merck: 12,09947
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥99.0 %