Imprimer
Chrome (III) fluorure ≥98% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chromium trifluoride
35741.04 35741.09
35741.04EA 305 EUR
35741.04 35741.09
Chrome (III) fluorure ≥98% (base métaux)
Chrome (III) fluorure
Purity: 99.98% CAS No.: 7788-97-8 Molecular Formula: CrF3 Formula Weight: 108.99 Physical Form: Powder Density: 3.8 Appearance: Dark green Odour: Odourless Melting Point: 1000° Merck Reference: 14,2223 UN No.: 1756 MDL No.: MFCD00016045
Formule: CrF₃
Poids moléculaire: 108.99 g/mol
Point de fusion: >1000 °C
Densité: 3.8
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016045
Numéro CAS: 7788-97-8
EINECS: 232-137-9
UN: 1756
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,2223