Imprimer
Tungstène (VI) chlorure 99% 20 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
200300100 200300500 200302500
ACRO200300100EA 90.6 EUR
ACRO200300100 ACRO200300500 ACRO200302500
Tungstène (VI) chlorure 99% 20 mesh
Tungstène (VI) chlorure
Formule: Cl₆W
Point d'ébullition: 347 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 275 °C
Densité: 3,518 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011463
Numéro CAS: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to dark blue to violet to black Powder
Purity ≥98.5 %