Imprimer
Chrome (III) chlorure, anhydre pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chromium trichloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18090.0025 8.18090.0002
8.18090.0025EA 84.3 EUR
8.18090.0025 8.18090.0002
Chrome (III) chlorure, anhydre pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chrome (III) chlorure
Formule: Cl₃Cr
Poids moléculaire: 158.35 g/mol
Point de fusion: 1152
Densité: 2.76 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010948
Numéro CAS: 10025-73-7
EINECS: 233-038-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,02278
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 1152 °C
Molar Mass 158.35 g/mol
Boiling Point 1300 °C decomposes
Density 2.87 g/cm3 (25 °C)