Imprimer
Chrome (III) chlorure, anhydre 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chromium trichloride
12336.18 12336.30
12336.18EA 116 EUR
12336.18 12336.30
Chrome (III) chlorure, anhydre 98%
Chrome (III) chlorure
Purity: 98% CAS No.: 10025-73-7 Molecular Formula: CrCl3 Formula Weight: 158.35 Physical Form: Crystalline Density: 2.87 Appearance: Violet Boiling Point: 1300(subl) Merck Reference: 14,2222 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010948
Formule: Cl₃Cr
Poids moléculaire: 158.35 g/mol
Point d'ébullition: 1300 °C (subl.)
Point de fusion: 1152
Densité: 2.87
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010948
Numéro CAS: 10025-73-7
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,2222