Imprimer
Chrome (II) chlorure 99.9% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chromium dichloride
315190050 315190010 315190250
ACRO315190050EA 300 EUR
ACRO315190050 ACRO315190010 ACRO315190250
Chrome (II) chlorure 99.9% (sur base traces de métaux)
Chrome (II) chlorure
Formule: Cl₂Cr
Poids moléculaire: 122.9 g/mol
Point d'ébullition: 1302
Point de fusion: 824 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010947
Numéro CAS: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
Indice Merck: 13,02264
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to grey-green Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %