Imprimer
Chrome (II) chlorure 90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chromium dichloride
223810050 223810100
ACRO223810050EA 149 EUR
ACRO223810050 ACRO223810100
Chrome (II) chlorure 90%
Chrome (II) chlorure
Formule: Cl₂Cr
Poids moléculaire: 122.9 g/mol
Point d'ébullition: 1302
Point de fusion: 824 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010947
Numéro CAS: 10049-05-5
EINECS: 233-163-3
Indice Merck: 13,02264
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to grey Powder
Titration Argentometric ≥88 %