Imprimer
Vanadium (V) oxyde, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
1.00824.0250 1.00824.1000
1.00824.0250EA 984 EUR
1.00824.0250 1.00824.1000
Vanadium (V) oxyde, Supelco®
Vanadium (V) oxyde
Formule: O₅V₂
Point d'ébullition: 1750 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 690 °C
Densité: 3,35 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011457
Numéro CAS: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,09987
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 690 °C
Molar Mass 181.88 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Boiling Point 1750 °C (decomposition)
Density 3.36 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)