Imprimer
Vanadium (V) oxyde 99.6+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
206422500 206420010
ACRO206422500EA 127 EUR
ACRO206422500 ACRO206420010
Vanadium (V) oxyde 99.6+%
Vanadium (V) oxyde
Formule: O₅V₂
Point d'ébullition: 1750 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 690 °C
Densité: 3,35 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011457
Numéro CAS: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
UN: 2862
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,09987
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Assay ≥99.60 %
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm