Imprimer
Vanadium (IV) oxyde ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dioxyde de vanadium
22957.09 22957.18
22957.09EA 120 EUR
22957.09 22957.18
Vanadium (IV) oxyde ≥99% (base métaux)
Vanadium (IV) oxyde
Purity: 99% CAS No.: 12036-21-4 Molecular Formula: O2V, may contain V6O13 Formula Weight: 82.94 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 4.339 Appearance: Black Melting Point: 1967° UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00049702
Formule: O₂V
Point d'ébullition: 2700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1967 °C
Densité: 4,339
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049702
Numéro CAS: 12036-21-4
EINECS: 234-841-1
UN: 3285
ADR: 6.1,III